Documenti
ENA024294550
Enamine
7-(4-acetylpiperazin-1-yl)-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.37
Numero MDL:
Punto di fusione
300-301
Iupac Name
7-(4-acetyl-1-piperazinyl)-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H20FN3O4/c1-3-20-10-13(18(25)26)17(24)12-8-14(19)16(9-15(12)20)22-6-4-21(5-7-22)11(2)23/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,25,26)
InChI
HBULVPCEMFKAOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08510
Melting Point
300-301
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08510