Documenti fondamentali
ENA024294512
Enamine
ethyl 5-(2-chloropropanoyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
SKU del venditore: EN300-08472-100MG
134,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.72
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-08472-100MG
134,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 5-(2-chloropropanoyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3/c1-5-17-12(16)9-6(2)10(14-8(9)4)11(15)7(3)13/h7,14H,5H2,1-4H3
InChI
JVNGIXTYBDQIED-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08472
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08472
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)