Documenti fondamentali
ENA018110416
Enamine
12-chloro-10-[(phenylsulfanyl)methyl]-7-thia-9,11-diazatricyclo[6.4.0.0,2,6]dodeca-1(12),2(6),8,10-tetraene
Scegli un formato
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1.002,30 €
SKU del venditore: EN300-07397-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1.002,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.88
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-07397-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2-[(phenylsulfanyl)methyl]-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C16H13ClN2S2/c17-15-14-11-7-4-8-12(11)21-16(14)19-13(18-15)9-20-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
InChI
UPRZPOVQILLEAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07397
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07397
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)