Documenti fondamentali
ENA018110183
Enamine
1-[(5-methylthiophen-2-yl)sulfonyl]piperidine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
SKU del venditore: EN300-07145-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.38
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-07145-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[(5-methyl-2-thienyl)sulfonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4S2/c1-8-4-5-10(17-8)18(15,16)12-6-2-3-9(7-12)11(13)14/h4-5,9H,2-3,6-7H2,1H3,(H,13,14)
InChI
QKLAHLXSXCSXCN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07145
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07145
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)