Documenti fondamentali
ENA018109931
Enamine
5,7-dichloro-1H,2H,3H,9H-pyrrolo[2,1-b]quinazolin-9-one
Scegli un formato
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
10 G
2.017,10 €
SKU del venditore: EN300-06850-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
10 G
2.017,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.1
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-06850-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
233-235
Iupac Name
5,7-dichloro-2,3-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazolin-9(1H)-one
Inchi Code
1S/C11H8Cl2N2O/c12-6-4-7-10(8(13)5-6)14-9-2-1-3-15(9)11(7)16/h2,4-5,14H,1,3H2
InChI
FPLHCQJHAVRJPB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06850
Melting Point
233-235
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06850
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)