Documenti fondamentali
ENA018109747
Enamine
3-[1-(3-methoxyphenyl)-2-nitroethyl]-1H-indole
Scegli un formato
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
SKU del venditore: EN300-06639-100MG
89,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.33
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-06639-100MG
89,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[1-(3-methoxyphenyl)-2-nitroethyl]-1H-indole
Inchi Code
1S/C17H16N2O3/c1-22-13-6-4-5-12(9-13)16(11-19(20)21)15-10-18-17-8-3-2-7-14(15)17/h2-10,16,18H,11H2,1H3
InChI
MXUILFQSBWQEFA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06639
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06639
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)