Documenti fondamentali
ENA018109342
Enamine
ethyl 2-{4-oxo-3-[(phenylcarbamoyl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene}acetate
Scegli un formato
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
SKU del venditore: EN300-06183-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.37
SKU del venditore: EN300-06183-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl (2Z)-[3-(2-anilino-2-oxoethyl)-4-oxo-1,3-thiazolidin-2-ylidene]ethanoate
Inchi Code
1S/C15H16N2O4S/c1-2-21-15(20)8-14-17(13(19)10-22-14)9-12(18)16-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,2,9-10H2,1H3,(H,16,18)/b14-8-
InChI
JNFYSHGFPHMVJC-ZSOIEALJSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06183
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06183
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)