Documenti fondamentali
ENA018109209
Enamine
N-(2-methoxy-5-sulfamoylphenyl)acetamide
Scegli un formato
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1.362,40 €
SKU del venditore: EN300-06008-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1.362,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-06008-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[5-(aminosulfonyl)-2-methoxyphenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O4S/c1-6(12)11-8-5-7(16(10,13)14)3-4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H2,10,13,14)
InChI
CIPIFLDLSCTFIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06008
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06008
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)