ENA018108976
Enamine
3-benzyl-6-phenyl-2-sulfanyl-3H,4H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-05720-100MG
83,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-05720-100MG
83,20 €
Iupac Name
3-benzyl-6-phenyl-2-sulfanylthieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C19H14N2OS2/c22-18-17-15(11-16(24-17)14-9-5-2-6-10-14)20-19(23)21(18)12-13-7-3-1-4-8-13/h1-11H,12H2,(H,20,23)
InChI
XVUVTVUDOMMYAD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05720
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)