ENA018108134
Enamine
3-methoxy-4-[2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethoxy]benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-methoxy-4-[2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethoxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H13NO6/c1-22-16-8-11(9-18)2-7-15(16)23-10-14(19)12-3-5-13(6-4-12)17(20)21/h2-9H,10H2,1H3
InChI
VKGLJDAARKDLQM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04786
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04786
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)