ENA018107660
Enamine
3-[(2,5-dichlorophenyl)sulfamoyl]-4-methoxybenzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-04222-100MG
81,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-04222-100MG
81,90 €
Iupac Name
3-[(2,5-dichloroanilino)sulfonyl]-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11Cl2NO5S/c1-22-12-5-2-8(14(18)19)6-13(12)23(20,21)17-11-7-9(15)3-4-10(11)16/h2-7,17H,1H3,(H,18,19)
InChI
NERHKLGIDJNXFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04222
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)