Documenti fondamentali
ENA018106704
Enamine
4-propyl-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
Scegli un formato
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
SKU del venditore: EN300-03144-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.41
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-03144-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-propyl-2-sulfanyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C13H16N2OS2/c1-2-7-15-12(16)10-8-5-3-4-6-9(8)18-11(10)14-13(15)17/h2-7H2,1H3,(H,14,17)
InChI
AQCNMGYAGJTWLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03144
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03144
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)