Documenti fondamentali
ENA018105221
Enamine
5-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]furan-2-carbaldehyde
Scegli un formato
100 MG
68,90 €
250 MG
97,50 €
500 MG
154,70 €
1 G
197,60 €
2.5 G
312,00 €
5 G
501,80 €
10 G
798,20 €
SKU del venditore: EN300-01176-100MG
68,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
68,90 €
250 MG
97,50 €
500 MG
154,70 €
1 G
197,60 €
2.5 G
312,00 €
5 G
501,80 €
10 G
798,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-01176-100MG
68,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C12H6ClF3O2/c13-10-3-1-7(5-9(10)12(14,15)16)11-4-2-8(6-17)18-11/h1-6H
InChI
ONQGWRANUXCWOH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01176
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)