ENA018104683
Enamine
4-chloro-3-[(5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)sulfamoyl]benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-00595-100MG
126,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-00595-100MG
126,90 €
Iupac Name
4-chloro-3-[(5-chloro-2,4-dimethoxyanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13Cl2NO6S/c1-23-12-7-13(24-2)11(6-10(12)17)18-25(21,22)14-5-8(15(19)20)3-4-9(14)16/h3-7,18H,1-2H3,(H,19,20)
InChI
BIUWYBFALMYJQC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00595
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)