Documenti fondamentali
CO1H324AB51F
CombiPhos Catalysts Inc
4-Chloro-5-bromo-2-phenylpyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.53
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-2-phenylpyrimidine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2/c11-8-6-13-10(14-9(8)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI
AFUIIMJXYMULOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)