CO1H324A8C41
CombiPhos Catalysts Inc
6-(furan-2-yl)pyridin-2-ol
About This Item
Iupac Name
6-(2-furyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c11-9-5-1-3-7(10-9)8-4-2-6-12-8/h1-6H,(H,10,11)
InChI
GODUVOSSXJHPKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)