CO1H324A8AAD
CombiPhos Catalysts Inc
4-CHLORO-2-PIPERAZIN-1-YL-PYRIMIDINE
About This Item
Iupac Name
4-chloro-2-(1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11ClN4/c9-7-1-2-11-8(12-7)13-5-3-10-4-6-13/h1-2,10H,3-6H2
InChI
MQSYDNGEAVHZAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)