Documenti fondamentali
CO1H324A6279
CombiPhos Catalysts Inc
4-(3-Methoxyphenyl)furan-2-boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.02
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(3-methoxyphenyl)-2-furylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H11BO4/c1-15-10-4-2-3-8(5-10)9-6-11(12(13)14)16-7-9/h2-7,13-14H,1H3
InChI
RLFSXWPJARSCLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)