Documenti fondamentali
COMH93D5F40B
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Bromophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2/c13-10-2-1-3-11(8-10)14-6-4-9(5-7-14)12(15)16/h1-3,8-9H,4-7H2,(H,15,16)
InChI
SEZDIKBWBKCELD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-1032
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-1032
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)