COMH4211B28E
Combi-Blocks, Inc.
5-Vinyl-1h-indole
About This Item
Iupac Name
5-vinyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C10H9N/c1-2-8-3-4-10-9(7-8)5-6-11-10/h2-7,11H,1H2
InChI
ASAAYQMSBGYWLR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-4400
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)