Documenti
COMH303775B8
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Dimethyl 2-(2-cyanopyridin-3-yl)propanedioate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.21
Numero MDL:
Iupac Name
dimethyl 2-(2-cyanopyridin-3-yl)malonate
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c1-16-10(14)9(11(15)17-2)7-4-3-5-13-8(7)6-12/h3-5,9H,1-2H3
InChI
BXIAASSGRFMSMG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4685
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4685