Documenti fondamentali
COMH2F649CB2
Combi-Blocks, Inc.
[1-(3-Bromophenyl)piperidin-4-yl]methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[1-(3-bromophenyl)-4-piperidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H16BrNO/c13-11-2-1-3-12(8-11)14-6-4-10(9-15)5-7-14/h1-3,8,10,15H,4-7,9H2
InChI
YYQYGHRBQMYULO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2565
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2565
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)