Documenti fondamentali
COMH0C9556A3
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-[(2-aminoethyl)amino]-5-nitrobenzoate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.69
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 2-((2-aminoethyl)amino)-5-nitrobenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O4.ClH/c1-17-10(14)8-6-7(13(15)16)2-3-9(8)12-5-4-11;/h2-3,6,12H,4-5,11H2,1H3;1H
InChI
ZCAWBBXIHITBCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-6015
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-6015
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)