Documenti
COMH04238A48
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5-(2-furyl)cyclohex-2-en-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.2
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-5-(2-furyl)-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c11-8-4-7(5-9(12)6-8)10-2-1-3-13-10/h1-3,6-7H,4-5,11H2
InChI
GCCVDWMQBDFSNA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6624
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6624