Documenti fondamentali
COMH042385CF
Combi-Blocks, Inc.
Methyl N-benzoyl-2-methylalaninate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 2-(benzoylamino)-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-12(2,11(15)16-3)13-10(14)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,13,14)
InChI
TYBIXYNNTSJTGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5462
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5462
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)