Documenti fondamentali
COMH04237E0B
Combi-Blocks, Inc.
2-Phenyl-2-[(phenylsulfonyl)amino]butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.38
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-phenyl-2-[(phenylsulfonyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO4S/c1-2-16(15(18)19,13-9-5-3-6-10-13)17-22(20,21)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,17H,2H2,1H3,(H,18,19)
InChI
DULROBPPXIHIIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3450
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3450
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)