Documenti fondamentali
COMH04237DB9
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl (5-amino-1h-1,2,4-triazol-3-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl (5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C6H10N4O2/c1-2-12-5(11)3-4-8-6(7)10-9-4/h2-3H2,1H3,(H3,7,8,9,10)
InChI
NWORJPBMFMZKAQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3366
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3366
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)