Documenti fondamentali
COMH04237842
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-[(2-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.59
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-2-[(2-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10BrClO2/c15-12-5-6-14(11(7-12)8-17)18-9-10-3-1-2-4-13(10)16/h1-8H,9H2
InChI
KSQWNQYGMMPIHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1949
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1949
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)