Documenti fondamentali
COMH042369A9
Combi-Blocks, Inc.
[3-(1H-Benzimidazol-2-yl)phenyl]dimethylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.3
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-[3-(1H-benzimidazol-2-yl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C15H15N3/c1-18(2)12-7-5-6-11(10-12)15-16-13-8-3-4-9-14(13)17-15/h3-10H,1-2H3,(H,16,17)
InChI
PHVGLZYQMUYOJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8192
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8192
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)