Documenti fondamentali
COMH042365C3
Combi-Blocks, Inc.
4'-Aminobiphenyl-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4'-amino[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c14-10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)13(15)16/h1-8H,14H2,(H,15,16)
InChI
DHTPJFVSTBGVFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7194
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7194
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)