Documenti fondamentali
COMH042358F5
Combi-Blocks, Inc.
(1-Piperidin-2-ylethyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(2-piperidinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-6(8)7-4-2-3-5-9-7/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3
InChI
JBZRHQMTFCUHPD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3907
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3907
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)