Documenti fondamentali
COMH04235672
Combi-Blocks, Inc.
(9-Ethyl-5,5-dioxido-6h-dibenzo[c,e][1,2]thiazin-6-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.37
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(9-ethyl-5,5-dioxido-6H-dibenzo[c,e][1,2]thiazin-6-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H15NO4S/c1-2-11-7-8-14-13(9-11)12-5-3-4-6-15(12)22(20,21)17(14)10-16(18)19/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,18,19)
InChI
WDROTGPSKMIZJF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3263
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3263
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)