Documenti fondamentali
COMH04233AFD
Combi-Blocks, Inc.
Tris[4,4'-di-tert-butyl-(2,2')-bipyridine]ruthenium(II) dihexafluorophosphate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
1196.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
λ²-ruthenium(2+) tris(4,4'-di-tert-butyl-2,2'-bipyridine) bis(hexafluoro-λ⁵-phosphanuide)
Inchi Code
1S/3C18H24N2.2F6P.Ru/c3*1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*7-12H,1-6H3;;;/q;;;2*-1;+2
InChI
FTRGLDHRYZPEQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-3595
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-3595
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)