Documenti fondamentali
COMH039FD3C0
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-1-chloro-2,3-dihydro-1H-indene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.52
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-1-chloroindane
Inchi Code
1S/C9H8BrCl/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5,9H,1,4H2
InChI
BPOKNBVVGMFTRB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4385
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4385
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)