Documenti fondamentali
COM964466629
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 10-O-tert-Butyldimethylsilyl-oleanolate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
585
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (4aS,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,12bR,14bS)-10-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-octadecahydropicene-4a(2H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C37H64O3Si/c1-31(2,3)41(12,13)40-29-17-18-34(8)27(33(29,6)7)16-19-36(10)28(34)15-14-25-26-24-32(4,5)20-22-37(26,30(38)39-11)23-21-35(25,36)9/h14,26-29H,15-24H2,1-13H3/t26-,27-,28+,29-,34-,35+,36+,37-/m0/s1
InChI
PFXQUFDRMQZVJI-RRLKWQEHSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6418
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6418
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)