Documenti fondamentali
COM964463821
Combi-Blocks, Inc.
trans-Octahydro-1h-isoindole hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.67
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3aS,7aS)-octahydro-1H-isoindole hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1;/h7-9H,1-6H2;1H/t7-,8-;/m1./s1
InChI
CLQIZUYXKFTUEB-SCLLHFNJSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2276
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2276
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)