Documenti fondamentali
COM945365338
Combi-Blocks, Inc.
N-Boc-Aminomethylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl ((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H24BNO4/c1-10(2,3)16-9(15)14-8-13-17-11(4,5)12(6,7)18-13/h8H2,1-7H3,(H,14,15)
InChI
NZHBONRCKUQNAT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1180
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1180
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)