Documenti
COM514239815
Combi-Blocks, Inc.
Meso-tetra (2,3,5,6-tetrafluorophenyl) porphine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
902.6
Numero MDL:
Iupac Name
2,7,12,17-tetrakis(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1~3,6~.1~8,11~.1~13,16~]tetracosa-1,3,5,7,9,11(23),12,14,16,18(21),19-undecaene
Inchi Code
1S/C44H14F16N4/c45-13-9-14(46)38(54)33(37(13)53)29-21-1-2-22(61-21)30(34-39(55)15(47)10-16(48)40(34)56)24-5-6-26(63-24)32(36-43(59)19(51)12-20(52)44(36)60)28-8-7-27(64-28)31(25-4-3-23(29)62-25)35-41(57)17(49)11-18(50)42(35)58/h1-12,61,64H/b29-21+,29-23?,30-22+,30-24?,31-25+,31-27?,32-26+,32-28?
InChI
LPDUKFMYDJDZMC-DWMLPPNMSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WA-0111
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WA-0111