Documenti fondamentali
COM497519409
Combi-Blocks, Inc.
2-Methyl-5-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.29
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
benzyl 2-methyl-5-oxo-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-11-7-8-13(16)9-15(11)14(17)18-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11H,7-10H2,1H3
InChI
ZIKKQYFXMMDLJG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-2480
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-2480
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)