Documenti fondamentali
COM490022838
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-1-fluoro-4-(propan-2-yloxy)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.08
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-fluoro-4-isopropoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-6(2)12-7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6H,1-2H3
InChI
OUVYEHDQPSHXSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-2924
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-2924
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)