Documenti fondamentali
COM490022200
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Fluoro-4-nitrobenzyl)morpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(2-fluoro-4-nitrobenzyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H13FN2O3/c12-11-7-10(14(15)16)2-1-9(11)8-13-3-5-17-6-4-13/h1-2,7H,3-6,8H2
InChI
JDROXDHWELAGQF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1330
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1330
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)