Documenti fondamentali
COM448686598
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(2-(4-chlorophenyl)thiazol-4-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.74
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl [2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2S/c1-16-11(15)6-10-7-17-12(14-10)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI
MJGJGPMQTCOMSC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1512
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1512
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)