Documenti fondamentali
COM448685904
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(2,5-dimethoxyphenyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.3
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 2',5'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H16O4/c1-18-11-8-9-15(19-2)14(10-11)12-6-4-5-7-13(12)16(17)20-3/h4-10H,1-3H3
InChI
AYUNSTUJGSLMOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4679
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4679
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)