COM448668529
Combi-Blocks, Inc.
4-[4-(chloromethyl)benzoyl]morpholine
About This Item
Iupac Name
4-[4-(chloromethyl)benzoyl]morpholine
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2/c13-9-10-1-3-11(4-2-10)12(15)14-5-7-16-8-6-14/h1-4H,5-9H2
InChI
JBSJBFLZETVSQI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4065
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)