Documenti fondamentali
COM448667319
Combi-Blocks, Inc.
1-Anthracenecarboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-anthracenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H10O2/c16-15(17)13-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-14(12)13/h1-9H,(H,16,17)
InChI
CCFAKBRKTKVJPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-9963
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-9963
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)