COM448659900
Combi-Blocks, Inc.
Sec-butyl chloroformate
About This Item
Iupac Name
sec-butyl chloridocarbonate
Inchi Code
1S/C5H9ClO2/c1-3-4(2)8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI
YSMHTFWPDRJCMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-6622
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)