COM448622929
Combi-Blocks, Inc.
3-Ethyl-6-nitro-1,3-benzoxazol-2-one
About This Item
Iupac Name
3-ethyl-6-nitrobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
Inchi Code
1S/C9H8N2O4/c1-2-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)15-9(10)12/h3-5H,2H2,1H3
InChI
KASMUJRVIWHUJM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0863
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0863
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)