Documenti fondamentali
COM448621910
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1,2,4-trimethylpyrrole-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 1,2,4-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-6-5-10(3)7(2)8(6)9(11)12-4/h5H,1-4H3
InChI
WKXORKKJCWCLDO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2123
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2123
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)