COM448620833
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)piperidine
About This Item
Iupac Name
1-(3-chloro-4-fluorophenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H13ClFN/c12-10-8-9(4-5-11(10)13)14-6-2-1-3-7-14/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChI
FOWVTJMHLJVBHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6412
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)