COM448620415
Combi-Blocks, Inc.
2,6-Dichloro-3-methanesulfonylpyridine
About This Item
Iupac Name
2,6-dichloro-3-(methylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO2S/c1-12(10,11)4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3
InChI
FCAWJTAASJAISL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4130
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4130
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)